Få mere at vide
2,3,5-triphenyl-2H-tetrazoliumchlorid, 98%
Artikelnummer. 11464213
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464213 10 g 10g
11474213 50 g 50g
11484213 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464213 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10870.09
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazoliumchlorid, 98%, C19H15ClN4, CAS-nummer-298-96-4, triphenyltetrazoliumchlorid, tetrazoliumchlorid, urocheck, tetrazoliumrød, tetrazoliumchlorid, uroscreen, rød tetrazolium, vitastain, 2,3,5-triphenyltetrazoliumchlorid, 2,3,5-triphenyl-2H-tetrazoliumchlorid | CAS: 298-96-4 | C19H15ClN4 | 334,81 g/mol
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazoliumchlorid anvendes som redoxindikator. Det bruges også i biokemiske eksperimenter, især for at indikere cellulær respiration. Det anvendes i obduktionspatologi for at hjælpe med at identificere post-mortem myokardieinfarkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazoliumchlorid anvendes som redoxindikator. Det bruges også i biokemiske eksperimenter, især for at indikere cellulær respiration. Det anvendes i obduktionspatologi for at hjælpe med at identificere post-mortem myokardieinfarkter.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ethanol og acetone. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-96-4
Molekylær formel C19H15ClN4
Molekylvægt (g/mol) 334.81
MDL nummer MFCD00011963
InChI nøgle PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
IUPAC navn 2,3,5-triphenyltetrazol-2-ium;chlorid
SMIL [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Smeltepunkt ∼250 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 10 g
Beilstein 3923356
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Merck Index 14,9744
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ethanol og acetone. Uopløselig i æteren.
Formel vægt 334.81
Procent renhed 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride