Få mere at vide
2,3,5-Trimethylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5-Trimethylpyridine |
| CAS | 695-98-7 |
| Molekylær formel | C8H11N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,3,5-Collidine, 2,3,5-Trimethyl-pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)8(3)9-5-6/h4-5H,1-3H3 |
| SMIL | Cc1cnc(C)c(C)c1 |
| IUPAC navn | 2,3,5-trimethylpyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.18 |
| Formel vægt | 121.0891 |