missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide |
| CAS | 74409-42-0 |
| Molekylær formel | C8 H11 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pyridine','2,3,5-trimethyl-','1-oxide, 2,3,5-Collidine N-oxide, 2,3,5-Trimethyl-1-oxidopyridin-1-ium, 2,3,5-Trimethylpyridine 1-oxide, 2,3,5-Trimethylpyridine N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5H,1-3H3 |
| SMIL | Cc1cc(C)c(C)[n+]([O-])c1 |
| IUPAC navn | 2,3,5-trimethyl-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vægt | 137.0841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?