Få mere at vide
2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 17923206
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17923206 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17923206 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0095.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide
CAS 74409-42-0
Analyt- eller komponentnavne 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H11 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pyridine, 2,3,5-trimethyl-, 1-oxide, 2,3,5-trimethyl-1-oxido-pyridin-1-ium, 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5H,1-3H3
SMIL Cc1cc(C)c(C)[n+]([O-])c1
IUPAC navn 2,3,5-trimethyl-1-oxidopyridin-1-ium
Molekylvægt (g/mol) 137.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 137.0841 g/mol