Få mere at vide
2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide |
| CAS | 74409-42-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H11 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pyridine, 2,3,5-trimethyl-, 1-oxide, 2,3,5-trimethyl-1-oxido-pyridin-1-ium, 2,3,5-Trimethylpyridine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5H,1-3H3 |
| SMIL | Cc1cc(C)c(C)[n+]([O-])c1 |
| IUPAC navn | 2,3,5-trimethyl-1-oxidopyridin-1-ium |
| Vis mere |