Få mere at vide
2,3,5-Trimethylpyrazine, 99%
Artikelnummer. 11492657
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11492657 50 g 50g
11482657 10 g 10g
11402667 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14870.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14667-55-1 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14667-55-1
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.171
MDL nummer MFCD00006145
InChI nøgle IAEGWXHKWJGQAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylpyrazine, pyrazine, trimethyl, 2,3,5-trimethyl pyrazine, 2,3,6-trimethylpyrazine, ccris 2932, unii-q8pr0w8tit, trimethyl pyrazine, trimethyl-pyrazine, fema no. 3244, pyrazine, 2,3,5-trimethyl
PubChem CID 26808
IUPAC navn 2,3,5-trimethylpyrazin
SMIL CC1=CN=C(C(=N1)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Trimethylpyrazine
Tæthed 0.979
Kogepunkt 171°C to 172°C
Flammepunkt 54°C (129°F)
Brydningsindeks 1.505
Mængde 50 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2423
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%