missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,5-Trimethylphenyl Trifluoromethanesulfonate, TRC

Artikelnummer. 30415923
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415923 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415923 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT30276025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Trimethylphenyl Trifluoromethanesulfonate
CAS 209684-76-4
Molekylær formel C10H11F3O3S
Mængde 25 mg
Synonym Trifluoromethanesulfonic Acid 2,3,5-Trimethylphenyl Ester, 1,1,1-Trifluoromethansulfonic Acid 2,3,5-Trimethylphenyl Ester
InChI formel InChI=1S/C10H11F3O3S/c1-6-4-7(2)8(3)9(5-6)16-17(14,15)10(11,12)13/h4-5H,1-3H3
SMIL O=S(OC1=C(C)C(C)=CC(C)=C1)(C(F)(F)F)=O
IUPAC navn 2,3,5-trimethylphenyl trifluoromethanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 268.25
Formel vægt 268.04
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.