missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,5-Trimethylphenyl Trifluoromethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5-Trimethylphenyl Trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 209684-76-4 |
| Molekylær formel | C10H11F3O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Trifluoromethanesulfonic Acid 2,3,5-Trimethylphenyl Ester, 1,1,1-Trifluoromethansulfonic Acid 2,3,5-Trimethylphenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11F3O3S/c1-6-4-7(2)8(3)9(5-6)16-17(14,15)10(11,12)13/h4-5H,1-3H3 |
| SMIL | O=S(OC1=C(C)C(C)=CC(C)=C1)(C(F)(F)F)=O |
| IUPAC navn | 2,3,5-trimethylphenyl trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.25 |
| Formel vægt | 268.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?