Få mere at vide
2,3,5-Trimethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30452407
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30452407 10 g
1 options
Artikelnummer. 30452407 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79659510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Trimethylphenol
CAS 697-82-5
Molekylær formel C9 H12 O
Mængde 10 g
Synonym 2,3,5-Trimethylphenol, Phenol','2,3,5-trimethyl- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,3,5-Trimethylphenol (ACI), 1-Hydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, 3,5,6-Trimethylphenol, 6-Hydroxypseudocumene, Isopseudocumenol, NSC 5296
InChI formel InChI=1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3
SMIL Cc1cc(C)c(C)c(O)c1
IUPAC navn 2,3,5-trimethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 136.19
Formel vægt 136.0888