Få mere at vide
2,3,5-trimethylphenol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10593491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10593491 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10593491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140190050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 697-82-5 | Molecular Formula: C9H12O | Molecular Weight: 136.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 697-82-5
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00002228
InChI nøgle OGRAOKJKVGDSFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopseudocumenol, phenol, 2,3,5-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, unii-1s1061zbq1, phenol, 2,3,5 or 3,4,5-trimethyl, pubchem2249, 2,3,5-trimethyphenol, phenol,3,5-trimethyl, 2,3,5-trimethyl-phenol, 6-hydroxypseudocumene
PubChem CID 12769
ChEBI CHEBI:38570
IUPAC navn 2,3,5-trimethylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3, 5-Trimethylphenol
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 92°C to 95°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3C6H2OH
Mængde 5 g
Formel vægt 136.19
Procent renhed ≥98.0%
Fysisk form Needle-like Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,5-Trimethylphenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.