Få mere at vide
2,3,5-Trimethylphenol, 98+%
Artikelnummer. 11494110
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494110 25 g 25g
11404120 100 g 100g
11409632 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494110 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10745.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
CAS: 697-82-5 | C9H12O | 136,194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 697-82-5
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00002228
InChI nøgle OGRAOKJKVGDSFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopseudocumenol, phenol, 2,3,5-trimethyl, 1-hydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, unii-1s1061zbq1, phenol, 2,3,5 or 3,4,5-trimethyl, pubchem2249, 2,3,5-trimethyphenol, phenol,3,5-trimethyl, 2,3,5-trimethyl-phenol, 6-hydroxypseudocumene
PubChem CID 12769
ChEBI CHEBI:38570
IUPAC navn 2,3,5-trimethylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Trimethylphenol
Smeltepunkt 92 °C til 95 °C
Kogepunkt 230 °C til 231 °C
Lugt Fenol-lignende
Mængde 25 g
FN nummer UN2430
Beilstein 2042210
Formel vægt 136.2
Procent renhed ≥98%