Få mere at vide
2,3,5-Trimethylfuran, TRC
Artikelnummer. 30450497
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30450497 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30450497 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT897505100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Trimethylfuran
CAS 10504-04-8
Molekylær formel C7H10O
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H10O/c1-5-4-6(2)8-7(5)3/h4H,1-3H3
SMIL CC1=CC(=C(O1)C)C
IUPAC navn 2,3,5-trimethylfuran
Molekylvægt (g/mol) 110.15
Formel vægt 110.0732