Få mere at vide
2,3,5-Trimethylbenzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5-Trimethylbenzonitrile |
| CAS | 88166-75-0 |
| Molekylær formel | C10H11N |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,3,5-Trimethylbenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N/c1-7-4-8(2)9(3)10(5-7)6-11/h4-5H,1-3H3 |
| SMIL | CC1=C(C#N)C=C(C)C=C1C |
| IUPAC navn | 2,3,5-trimethylbenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.2 |
| Formel vægt | 145.09 |