missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,5-Trimethoxybromobenzene, TRC

Artikelnummer. 30451179
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30451179 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451179 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7939902.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Trimethoxybromobenzene
CAS 23030-39-9
Molekylær formel C9H11BrO3
Mængde 2.5 g
Synonym 1-Bromo-2,3,5-trimethoxybenzene
InChI formel InChI=1S/C9H11BrO3/c1-11-6-4-7(10)9(13-3)8(5-6)12-2/h4-5H,1-3H3
SMIL COc1cc(Br)c(OC)c(OC)c1
IUPAC navn 1-bromo-2,3,5-trimethoxybenzene
Molekylvægt (g/mol) 247.09
Formel vægt 245.9892
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.