missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,5-Trimethoxybromobenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5-Trimethoxybromobenzene |
| CAS | 23030-39-9 |
| Molekylær formel | C9H11BrO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-Bromo-2,3,5-trimethoxybenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11BrO3/c1-11-6-4-7(10)9(13-3)8(5-6)12-2/h4-5H,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc(Br)c(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | 1-bromo-2,3,5-trimethoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.09 |
| Formel vægt | 245.9892 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?