Få mere at vide
2,3,5-Trimethoxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5-Trimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 5556-84-3 |
| Molekylær formel | C10H12O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,3,5-Trimethoxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)10(14-3)9(5-8)13-2/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc(OC)c(OC)c(C=O)c1 |
| IUPAC navn | 2,3,5-trimethoxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.2 |
| Formel vægt | 196.0736 |