Få mere at vide
2,3,5-Trimethacarb, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5-Trimethacarb |
| CAS | 2655-15-4 |
| Molekylær formel | C11 H15 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Phenol','2,3,5-trimethyl-','1-(N-methylcarbamate), Carbamic acid','methyl-','2,3,5-trimethylphenyl ester (7CI,8CI), Phenol','2,3,5-trimethyl-','methylcarbamate (9CI), 2,3,5-Landrin, 2,3,5-Trimethacarb, 2,3,5-Trimethylphenyl methylcarbamate, Landrin B, SD 8786 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-5-8(2)9(3)10(6-7)14-11(13)12-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13) |
| SMIL | CNC(=O)Oc1cc(C)cc(C)c1C |
| IUPAC navn | (2,3,5-trimethylphenyl) N-methylcarbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.24 |
| Formel vægt | 193.1103 |