Få mere at vide
2,3,5-Trimethacarb 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321538
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321538 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30321538 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREXA09010145ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Trimethacarb
CAS 2655-15-4
Analyt- eller komponentnavne 2,3,5-Trimethacarb
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H15 N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-5-8(2)9(3)10(6-7)14-11(13)12-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
SMIL O=C(OC=1C=C(C=C(C1C)C)C)NC
IUPAC navn (2,3,5-trimethylphenyl) N-methylcarbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Mængde 1 ml
Formel vægt 193.1103 g/mol