Få mere at vide
2,3,5-Trimethacarb 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5-Trimethacarb |
| CAS | 2655-15-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,3,5-Trimethacarb |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H15 N O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-5-8(2)9(3)10(6-7)14-11(13)12-4/h5-6H,1-4H3,(H,12,13) |
| SMIL | O=C(OC=1C=C(C=C(C1C)C)C)NC |
| IUPAC navn | (2,3,5-trimethylphenyl) N-methylcarbamate |
| Vis mere |