Få mere at vide
2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394466
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394466 5 g 5g
11304476 250 mg 250mg
11384466 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20050.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 675602-91-2
Molekylær formel C6H2F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.082
MDL nummer MFCD03840205
InChI nøgle UKLNELOJJKZMLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5-trifluoroisonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,3,5-trifluoro, 2,3,5-trifluoropyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2782836
IUPAC navn 2,3,5-trifluorpyridin-4-carboxylsyre
SMIL C1=C(C(=C(C(=N1)F)F)C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 108°C to 112°C
Mængde 5 g
Formel vægt 177.08
Procent renhed 97%