Få mere at vide
2,3,5-Trichloropyridine, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10693025 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10693025 50 g Glass bottle 50g
10505924 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10693025 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 247020500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 16063-70-0
Molekylær formel C5H2Cl3N
Molekylvægt (g/mol) 182.44
MDL nummer MFCD00043007
InChI nøgle CNLIIAKAAMFCJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,3,5-trichloro, 2,3,5-trichloro pyridine, 2,3,5-trichloro-pyridine, pubchem1127, g00013-watson-int, acmc-1at5w, 2,3,6-trichloro-pyridine, 2, 3, 5-trichloropyridine, ksc179q6d, tpc-i005
PubChem CID 27666
IUPAC navn 2,3,5-trichloropyridine
SMIL C1=C(C=NC(=C1Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3, 5-Trichloropyridine
Smeltepunkt 46°C to 50°C
Kogepunkt 219°C
Flammepunkt 113°C
Emballage Glass bottle
Mængde 50 g
Formel vægt 182.44
Produktidentifikator
  • 2,3,5-Trichloropyridine
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.