Få mere at vide
2,3,5-trichlorpyridin,≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461259
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461259 500 g 500g
15451259 100 g 100g
15471259 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64173.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16063-70-0 | C5H2Cl3N | 182.428 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar den på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16063-70-0
Molekylær formel C5H2Cl3N
Molekylvægt (g/mol) 182.428
MDL nummer MFCD00043007
InChI nøgle CNLIIAKAAMFCJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,3,5-trichloro, 2,3,5-trichloro pyridine, 2,3,5-trichloro-pyridine, pubchem1127, g00013-watson-int, acmc-1at5w, 2,3,6-trichloro-pyridine, 2, 3, 5-trichloropyridine, ksc179q6d, tpc-i005
PubChem CID 27666
IUPAC navn 2,3,5-trichlorpyridin
SMIL C1=C(C=NC(=C1Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Trichloropyridine
Smeltepunkt 46°C to 50°C (literature)
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 219°C (literature)
Flammepunkt 113°C (235°F)
Mængde 500 g
Beilstein 119384
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 182.43
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof