missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,5-Trichloropyridin-4-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Picloram-decarboxy |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Cl3N2/c6-2-1-10-5(8)3(7)4(2)9/h1H,(H2,9,10) |
| Formel vægt | 195.9362 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?