Få mere at vide
2,3,5-Trichlorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5-Trichlorobenzoic acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,(H,11,12) |
| Formel vægt | 223.9199 |