Få mere at vide
2,3,5-trichlorbenzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328476
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328476 5 g 5g
11318476 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17511.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 212779-19-6 | C6H4BCl3O2 | 225.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 212779-19-6
Molekylær formel C6H4BCl3O2
Molekylvægt (g/mol) 225.26
MDL nummer MFCD01630856
InChI nøgle OPBCCRZCYTUJMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5-trichlorobenzeneboronic acid, 2,3,5-trichlorophenyl boronic acid, boronic acid, b-2,3,5-trichlorophenyl, b-2,3,5-trichlorophenyl-boronic acid, pubchem14112, acmc-209fiq, 2,3,5-trichlorophenylboronicacid, 2,3,5-trichlorobenzene boronic acid, 2,3,5-trichloro-phenyl boronic acid, boronic acid, 2,3,5-trichlorophenyl
PubChem CID 5106508
IUPAC navn (2,3,5-trichlorphenyl)borsyre
SMIL OB(O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Trichlorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt ∼245°C
Mængde 5 g
Formel vægt 225.27
Procent renhed 98%