missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2’,3’,5’-Triacetyluridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',3',5'-Triacetyluridine |
| CAS | 4105-38-8 |
| Molekylær formel | C15 H18 N2 O9 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2',3',5'-Tri-O-acetyluridine, PN 401, RG 2133, Tri-O-acetyl uridine, Uridine triacetate, Vistonuridine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O9/c1-7(18)23-6-10-12(24-8(2)19)13(25-9(3)20)14(26-10)17-5-4-11(21)16-15(17)22/h4-5,10,12-14H,6H2,1-3H3,(H,16,21,22)/t10-,12-,13-,14-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=CC(=O)NC2=O |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.311 |
| Formel vægt | 370.101 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?