Få mere at vide
2,3,5-Tri-O-benzyl-L-arabinofuranose, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467659
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467659 1 g 1g
15487659 250 mg 250mg
15477659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66343.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89615-42-9
Molekylær formel C26H28O5
Molekylvægt (g/mol) 420.505
MDL nummer MFCD00053542
InChI nøgle NAQUAXSCBJPECG-SSUZURRFSA-N
Synonym 2,3,5-tri-o-benzyl-beta-l-arabinofuranose, 2s,3r,4s,5s-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl tetrahydrofuran-2-ol, 2,3,5-tri-o-benzyl-l-arabinofuranose, 2s,3r,4s,5s-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-ol, 2,3,5-tri-o-benzyl-beta-l-arabino-furanose, b-l-arabinofuranose,2,3,5-tris-o-phenylmethyl
PubChem CID 12933788
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S)-3,4-bis(phenylmethoxy)-5-(phenylmethoxymethyl)oxolan-2-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Tri-O-benzyl-L-arabinofuranose
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 420.5
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver