Få mere at vide
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lacton, TRC
Artikelnummer. 30449232
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30449232 25 g
1 options
Artikelnummer. 30449232 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77137825G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone
CAS 55094-52-5
Molekylær formel C26 H26 O5
Mængde 25 g
Synonym Remdesivir Impurity 21
InChI formel InChI=1S/C26H26O5/c27-26-25(30-18-22-14-8-3-9-15-22)24(29-17-21-12-6-2-7-13-21)23(31-26)19-28-16-20-10-4-1-5-11-20/h1-15,23-25H,16-19H2/t23-,24-,25-/m1/s1
SMIL O=C1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4
IUPAC navn (3R,4R,5R)-3,4-bis(phenylmethoxy)-5-(phenylmethoxymethyl)oxolan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 418.482
Formel vægt 418.178