Få mere at vide
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribon-1,4-lacton, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17231276 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17231276 5 g
17221276 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17231276 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468640050
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55094-52-5
Molekylær formel C26H26O5
Molekylvægt (g/mol) 418.49
MDL nummer MFCD08703966
InChI nøgle LDHBSABBBAUMCZ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 3,4-bis(benzyloxy)-5-[(benzyloxy)methyl]oxolan-2-on
SMIL O=C1OC(COCC2=CC=CC=C2)C(OCC2=CC=CC=C2)C1OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone
Smeltepunkt 53,0 °C til 55,0 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 418.49