Få mere at vide
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406457 1 g 1g
15416457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33605.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54623-25-5 | C26H28O5
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Benzoylthiophener er allosteriske forstærkere (AE) af agonistaktivitet ved A1-adenosinreceptoren.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand.(0,26
g/L) (25 C),°
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Sørg for ordentlig ventilation. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54623-25-5
Molekylær formel C26H28O5
MDL nummer MFCD03425640
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formel vægt 420.5
Procent renhed 98%