Få mere at vide
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-arabinofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-arabinofuranose |
| CAS | 160549-10-0 |
| Molekylær formel | C26H28O5 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28O5/c27-26-25(30-18-22-14-8-3-9-15-22)24(29-17-21-12-6-2-7-13-21)23(31-26)19-28-16-20-10-4-1-5-11-20/h1-15,23-27H,16-19H2/t23-,24-,25+,26?/m1/s1 |
| SMIL | OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@@H]1OCc4ccccc4 |
| IUPAC navn | (3S,4R,5R)-3,4-bis(phenylmethoxy)-5-(phenylmethoxymethyl)oxolan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.5 |
| Formel vægt | 420.1937 |