Få mere at vide
2,3,5-Tri-O-benzyl-beta-D-ribofuranose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløselig
i chloroform
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
i chloroform
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5-Tri-O-benzyl-beta-D-ribofuranose |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in chloroform |
| Optisk rotation | +43° (c=2 in Dioxane) |
| Formel vægt | 420.5 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |