Få mere at vide
2,3,5-Tri-O-benzyl-beta-D-arabinofuranose, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478379
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478379 5 g 5g
15468379 1 g 1g
15488379 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478379 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66853.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60933-68-8 | C26H28O5 | 420.505 g/mol
Et arabinofuranosederivat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et arabinofuranosederivat.
Opløselighed Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Fugtfølsom. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60933-68-8
Molekylær formel C26H28O5
Molekylvægt (g/mol) 420.505
MDL nummer MFCD00047076
InChI nøgle NAQUAXSCBJPECG-FXSWLTOZSA-N
Synonym 2,3,5-tri-o-benzyl-beta-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-b-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-ol, 2-o,3-o,5-o-tribenzyl-beta-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl tetrahydrofuran-2-ol
PubChem CID 11729473
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-3,4-bis(phenylmethoxy)-5-(phenylmethoxymethyl)oxolan-2-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Tri-O-benzyl-beta-D-arabinofuranose
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol
Formel vægt 420.5
Fysisk form Pulver