Få mere at vide
2,3,5-Tri-O-benzyl-1-O-(4-nitrobenzoyl)-D-arabinofuranose, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430517
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430517 5 g 5g
15420517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66165.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52522-49-3
Molekylær formel C33H31NO8
Molekylvægt (g/mol) 569.61
MDL nummer MFCD00038477
InChI nøgle VBDBDZHLJKDSSB-UFRUDBOASA-N
Synonym 2,3,5-tri-o-benzyl-1-o-4-nitrobenzoyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-1-o-p-nitrobenzoyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofuranose 1-4-nitrobenzoate, d-arabinofuranose,2,3,5-tris-o-phenylmethyl-, 4-nitrobenzoate 9ci, 3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-yl 4-nitrobenzoate, 3s,4s,5r-3,4-bis phenylmethoxy-5-phenylmethoxy methyl oxolan-2-yl 4-nitro benzoate, 1-o-4-nitrobenzoyl-2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofuranose, 4-nitrobenzoate 2,3,5-tris-o-benzyl-d-arabinofuranose, 3s,4r,5r-3,4-dibenzyloxy-5-benzyloxymethyl tetrahydrofuran-2-yl 4-nitrobenzoate
PubChem CID 97076
IUPAC navn [(3S,4R,5R)-3,4-bis(phenylmethoxy)-5-(phenylmethoxymethyl)oxolan-2-yl]-4-nitrobenzoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)OC(=O)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-])OCC4=CC=CC=C4)OCC5=CC=CC=C5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Tri-O-benzyl-1-O-(4-nitrobenzoyl)-D-arabinofuranose
Smeltepunkt 69°C to 72°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 1303859
Formel vægt 569.6
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver