missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2’,3’,5’-Tri-O-acetylnebularine, TRC

Artikelnummer. 30450474
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450474 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450474 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT767010100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2',3',5'-Tri-O-acetylnebularine
CAS 15981-63-2
Molekylær formel C16 H18 N4 O7
Mængde 100 mg
Synonym 9-beta-D-Ribofuranosylpurine Triacetate, 9-(2,3,5-Tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)purine, 2',3',5'-Tri-O-acetylnebularine, NSC 76765
InChI formel InChI=1S/C16H18N4O7/c1-8(21)24-5-12-13(25-9(2)22)14(26-10(3)23)16(27-12)20-7-19-11-4-17-6-18-15(11)20/h4,6-7,12-14,16H,5H2,1-3H3/t12-,13-,14-,16-/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3cncnc23
IUPAC navn [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-purin-9-yloxolan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 378.337
Formel vægt 378.118
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.