Få mere at vide
2’,3’,5’-Tri-O-acetylinosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',3',5'-Tri-O-acetylinosine |
| CAS | 3181-38-2 |
| Molekylær formel | C16 H18 N4 O8 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2',3',5'-Tri-O-Acetylinosine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N4O8/c1-7(21)25-4-10-12(26-8(2)22)13(27-9(3)23)16(28-10)20-6-19-11-14(20)17-5-18-15(11)24/h5-6,10,12-13,16H,4H2,1-3H3,(H,17,18,24)/t10-,12-,13-,16-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3C(=O)NC=Nc23 |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(6-oxo-1H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.34 |
| Formel vægt | 394.1125 |