Få mere at vide
2,3,5-Tri-O-acetyl-6-chloropurin-9-beta-D-ribofuranoside (~90%), TRC
Artikelnummer. 30457001
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30457001 1 g
1 options
Product Code. 30457001 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCT7362501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Tri-O-acetyl-6-chloropurine-9-beta-D-ribofuranoside
CAS 5987-73-5
Molekylær formel C16 H17 Cl N4 O7
Mængde 1 g
Synonym 2,3,5-Tri-O-Acetyl-6-Chloropurine-9-B-D-Ribofuranoside
InChI formel InChI=1S/C16H17ClN4O7/c1-7(22)25-4-10-12(26-8(2)23)13(27-9(3)24)16(28-10)21-6-20-11-14(17)18-5-19-15(11)21/h5-6,10,12-13,16H,4H2,1-3H3/t10-,12-,13-,16-/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(Cl)ncnc23
IUPAC navn [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(6-chloropurin-9-yl)oxolan-2-yl]methylacetat
Molekylvægt (g/mol) 412.78
Formel vægt 412.0786