missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3,5-Tri-O-acetyl-6-chloropurine-9-b-D-ribofuranoside (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5-Tri-O-acetyl-6-chloropurine-9-beta-D-ribofuranoside |
| CAS | 5987-73-5 |
| Molekylær formel | C16 H17 Cl N4 O7 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,3,5-Tri-O-Acetyl-6-Chloropurine-9-B-D-Ribofuranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17ClN4O7/c1-7(22)25-4-10-12(26-8(2)23)13(27-9(3)24)16(28-10)21-6-20-11-14(17)18-5-19-15(11)21/h5-6,10,12-13,16H,4H2,1-3H3/t10-,12-,13-,16-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(Cl)ncnc23 |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(6-chloropurin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 412.78 |
| Formel vægt | 412.0786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?