Få mere at vide
2', 3',5'-Tri-O-acetyl-5-azacytidin, Mikromol
Beskrivelse
2', 3',5'-Tri-O-acetyl-5-azacytidin, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Azacytidine 2',3'5'-O-triacetate |
| CAS | 10302-78-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Azacytidine 2',3'5'-O-triacetate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C14H18N4O8 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2',3',5'-Triacetate-4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-s-triazin-2(1H)-one;2',3',5'-Triacetyl-5-azacytidine, NSC 291930, 4-Amino-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=NC(=NC2=O)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.31 |
| Vis mere |