missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2’,3’,5’-Tri-O-acetyl-2N,2N-dimethyl Guanosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',3',5'-Tri-O-acetyl-2N,2N-dimethyl Guanosine |
| CAS | 73196-87-9 |
| Molekylær formel | C18H23N5O8 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23N5O8/c1-8(24)28-6-11-13(29-9(2)25)14(30-10(3)26)17(31-11)23-7-19-12-15(23)20-18(22(4)5)21-16(12)27/h7,11,13-14,17H,6H2,1-5H3,(H,20,21,27)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1 |
| SMIL | CN(C)C1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-[2-(dimethylamino)-6-oxo-1H-purin-9-yl]oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.4 |
| Formel vægt | 437.1547 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?