Få mere at vide
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethylamine, 97%
Artikelnummer. 11499500
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499500 250 mg 250mg
11409510 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499500 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50333.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62821-88-9 | C7H13N3 | 139.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62821-88-9
Molekylær formel C7H13N3
Molekylvægt (g/mol) 139.20
MDL nummer MFCD04967722
InChI nøgle FXLOXQBWUPCCDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl ethanamine, 2-3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl-ethylamine, 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl ethan-1-amine, 2-3,5-dimethylpyrazol-1-yl ethanamine, 2-3,5-dimethylpyrazol-1-yl ethylamine, 2-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl ethylamine, 1-2-aminoethyl-3,5-dimethylpyrazole, 2-3,5-dimethylpyrazolyl ethylamine, acmc-209v2h, 2-3,5-dimethyl-1-pyrazolyl ethanamine
PubChem CID 1091687
SMIL CC1=NN(CCN)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethylamine
Mængde 250 mg
FN nummer UN2735
Følsomhed Air and moisture sensitive
IUPAC navn 2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)ethan-1-amin
Formel vægt 139.2
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.