Få mere at vide
2-(3,5-Dichloro-4-oxopyridin-1(4H)-yl)acetic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31098708
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31098708 25 g
31096699 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31098708 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1034025g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3,5-Dichloro-4-oxopyridin-1(4H)-yl)acetic acid
CAS 56187-37-2
Molekylær formel C7H5Cl2NO3
MDL nummer MFCD02180547
Mængde 25 g
SMIL O=C(O)CN(C=C1Cl)C=C(Cl)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 222.03
Procent renhed 98%