Få mere at vide
2-[3,5-Dichloro-4-[(4-chlorophenyl)methyl]phenyl]-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[3,5-Dichloro-4-[(4-chlorophenyl)methyl]phenyl]-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione |
| CAS | 133648-80-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16 H10 Cl3 N3 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione, 2-[3,5-dichloro-4-[(4-chlorophenyl)methyl]phenyl]-, 2-[3,5-Dichloro-4-[(4-chlorophenyl)methyl]phenyl]-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, 2-[3,5-Dichloro-4-(4-chlorobenzyl)phenyl]-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, Diclazuril des-cyano derivative |
| InChI formel | InChI=1S/C16H10Cl3N3O2/c17-10-3-1-9(2-4-10)5-12-13(18)6-11(7-14(12)19)22-16(24)21-15(23)8-20-22/h1-4,6-8H,5H2,(H,21,23,24) |
| SMIL | Clc1ccc(Cc2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[3,5-dichloro-4-[(4-chlorophenyl)methyl]phenyl]-1,2,4-triazine-3,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.63 |
| Vis mere |