Få mere at vide
2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327976
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30327976 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 30327976 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC12253300
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole
CAS 3846-71-7
Analyt- eller komponentnavne 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H25 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2-(2-Benzotriazolyl)-4,6-di-tert-butylphenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-t-butylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3'5-di-tert-butylphenyl) benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3',5'-Di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, Eversorb 77, Kemisorb 75, Seesorb 705, Sumisorb 320, Tinuvin 320, UV 320, Viosorb 582
InChI formel InChI=1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-11-14(20(4,5)6)18(24)17(12-13)23-21-15-9-7-8-10-16(15)22-23/h7-12,24H,1-6H3
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)n2nc3ccccc3n2
IUPAC navn 2-(benzotriazol-2-yl)-4,6-ditert-butylphenol
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 323.43
Mængde 100 mg
Formel vægt 323.1998 g/mol