Få mere at vide
2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole |
| CAS | 3846-71-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H25 N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2-(2-Benzotriazolyl)-4,6-di-tert-butylphenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-t-butylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-Hydroxy-3'5-di-tert-butylphenyl) benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3',5'-Di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole, Eversorb 77, Kemisorb 75, Seesorb 705, Sumisorb 320, Tinuvin 320, UV 320, Viosorb 582 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-11-14(20(4,5)6)18(24)17(12-13)23-21-15-9-7-8-10-16(15)22-23/h7-12,24H,1-6H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)n2nc3ccccc3n2 |
| Vis mere |