Få mere at vide
2,3,5-Collidine, 99%
Artikelnummer. 11455547
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455547 5 g 5g
11465547 25 g 25g
11475547 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11455547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23537.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 695-98-7 | C8H11N | 121.183 g/mol
2,3,5-Collidine er omeprazol-mellemprodukt, som er lægemidlet involveret i protonpumpehæmmere for at blokere produktionen af mavesyre. Det bruges til fremstilling af vitamin D3.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3,5-Collidine er omeprazol-mellemprodukt, som er lægemidlet involveret i protonpumpehæmmere for at blokere produktionen af mavesyre. Det bruges til fremstilling af vitamin D3.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 695-98-7
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.183
MDL nummer MFCD00126840
InChI nøgle GFYHSKONPJXCDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5-collidine, pyridine, 2,3,5-trimethyl, 2,3,5-trimethyl pyridine, pubchem15901, acmc-1aul1, 2,3,5-trimethyl-pyridin, 2,3,5-trimethyl-pyridine, ksc490s0f
PubChem CID 12759
IUPAC navn 2,3,5-trimethylpyridin
SMIL CC1=CC(=C(N=C1)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5-Collidine
Tæthed 0.935
Kogepunkt 182°C to 184°C
Flammepunkt 74°C (165°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.5075
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 108832
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 121.18
Procent renhed 99%