missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,3,5,6-Tetraphenylpyrazine, TRC

Artikelnummer. 30411297
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411297 250 mg
30420632 500 mg
30418496 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411297 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT204561250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 642-04-6
Molekylær formel C28H20N2
Molekylvægt (g/mol) 384.47
Synonym 2,3,5,6-Tetraphenyl-1,4-pyrazine, Amaron, NSC 123074, Tetraphenylpyrazine
IUPAC navn 2,3,5,6-tetraphenylpyrazine
SMIL c1ccc(cc1)c2nc(c3ccccc3)c(nc2c4ccccc4)c5ccccc5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetraphenylpyrazine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C28H20N2/c1-5-13-21(14-6-1)25-26(22-15-7-2-8-16-22)30-28(24-19-11-4-12-20-24)27(29-25)23-17-9-3-10-18-23/h1-20H
Formel vægt 384.1626
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.