Få mere at vide
2,3,5,6-Tetramethylpyrazolo[1,2-a]pyrazole-1,7-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3,5,6-Tetramethyl-pyrazolo[1,2-a]pyrazole-1,7-dione |
| CAS | 68654-22-8 |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c1-5-7(3)11-8(4)6(2)10(14)12(11)9(5)13/h1-4H3 |
| SMIL | CC1=C(C)C(=O)N2N1C(=C(C)C2=O)C |
| IUPAC navn | 1,2,6,7-tetramethylpyrazolo[1,2-a]pyrazole-3,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vægt | 192.0899 |