Få mere at vide
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin, 98+%
Artikelnummer. 11453827
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453827 25 g 25g
11463827 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18279.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1124-11-4 | C8H12N2 | 136,198 g/mol
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin er en smagsingrediens i tobak. Det danner cokrystal med 4-hydroxybenzoesyre, som udviser supramolekylær synthonpolymorfi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin er en smagsingrediens i tobak. Det danner cokrystal med 4-hydroxybenzoesyre, som udviser supramolekylær synthonpolymorfi.
Opløselighed Opløseligt i vand (4 g
/L ved 20 C).°
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1124-11-4
Molekylær formel C8H12N2
Molekylvægt (g/mol) 136.198
MDL nummer MFCD00006146
InChI nøgle FINHMKGKINIASC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylpyrazine, ligustrazine, pyrazine, tetramethyl, bs factor, tetramethylpyrazin, liqustrazine, tetrapyrazine, 2,3,5,6-tetramethyl pyrazine, chuanxiongzine, ligustizine
PubChem CID 14296
IUPAC navn 2,3,5,6-tetramethylpyrazin
SMIL CC1=C(N=C(C(=N1)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Smeltepunkt 83 °C til 86 °C
Tæthed 1.08
pH 7
Kogepunkt 190 °C
Lugt Behageligt
Mængde 25 g
Beilstein 113100
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (4g/L ved 20 °C).
Formel vægt 136.2
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystaller eller pulver eller krystallinsk pulver