Få mere at vide
2,3,5,6-Tetramethylbenzensulfonylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11490903
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490903 50 g 50g
11480903 10 g 10g
11400913 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490903 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13313.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 60706-63-0 | C10H13ClO2S | 232,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60706-63-0
Molekylær formel C10H13ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 232.72
MDL nummer MFCD00014723
InChI nøgle ZCXRROBIIMQMHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetramethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3,5,6-tetramethylbenzenesulphonyl chloride, 2,3,5,6-tetramethyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,5,6-tetramethylphenyl sulfone, durylsulphonyl chloride, acmc-1b645, 2,3,5,6-tetramethylbenzenesulfonylchloride, 2,3,5,6-tetramethylphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,3,5,6-tetramethyl, benzenesulfonyl chloride, 2,3,5,6-tetramethyl-7ci, 9ci
PubChem CID 143740
IUPAC navn 2,3,5,6-tetramethylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=CC(C)=C(C)C(=C1C)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetramethylbenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 97 °C til 101 °C
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1876644
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 232.73
Procent renhed 98%