Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluorothiophenol, 98%
Artikelnummer. 11495477
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495477 5 g 5g
11405487 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23483.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 769-40-4 | C6H2F4S | 182,136 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 769-40-4
Molekylær formel C6H2F4S
Molekylvægt (g/mol) 182.136
MDL nummer MFCD00004829
InChI nøgle IGOGJHYWSOZGAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluorothiophenol, 2,3,5,6-tetrafluorobenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluorbenzolthiol, timtec-bb sbb000230, #, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl hydrosulfide, 2,3,5,6-tetrafluorobenzenethiol
PubChem CID 69859
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrafluorbenzenthiol
SMIL C1=C(C(=C(C(=C1F)F)S)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrafluorothiophenol
Tæthed 1.53
Kogepunkt 152 °C til 153 °C
Flammepunkt 48 °C (119 °F)
Lugt Stank
Brydningsindeks 1.485
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 182.14
Procent renhed 98%