Få mere at vide
2,3,5,6-tetrafluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10072580 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10072580 5 g Glasflaske 5g
10782421 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10072580 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188390050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 769-39-1 | C6H2F4O | 166.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 769-39-1
Molekylær formel C6H2F4O
Molekylvægt (g/mol) 166.07
MDL nummer MFCD00002157
InChI nøgle PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,3,5,6-tetrafluoro, unii-tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluoro phenol, tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluor-phenol, ccris 5843, zlchem 411, pubchem2135, acmc-1bc5w, 2,3,5,6tetrafluorophenol
PubChem CID 69858
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrafluorphenol
SMIL C1=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 33°C to 38°C
Farve Hvid
Kogepunkt 140°C
Flammepunkt 79°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HC6F4OH
Mængde 5 g
Formel vægt 166.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.