Få mere at vide
2,3,5,6-Tetrafluorophenol, 97%
Artikelnummer. p-7020653
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11440583
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12686.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 769-39-1 | C6H2F4O | 166.075 g/mol
2,3,5,6-Tetrafluorphenol anvendes som et cytochrom P450-substrat. 2,3,5,6-Tetrafluorphenol blev anvendt til fremstilling af radioioderet phenylalaninderivat, som er nyttigt i peptidsyntese, technetium-99m mærkede antistoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,3,5,6-Tetrafluorphenol anvendes som et cytochrom P450-substrat. 2,3,5,6-Tetrafluorphenol blev anvendt til fremstilling af radioioderet phenylalaninderivat, som er nyttigt i peptidsyntese, technetium-99m mærkede antistoffer.
Opløselighed
Delvis blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 769-39-1
Molekylær formel C6H2F4O
Molekylvægt (g/mol) 166.075
MDL nummer MFCD00002157
InChI nøgle PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,3,5,6-tetrafluoro, unii-tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluoro phenol, tna118i5tg, 2,3,5,6-tetrafluor-phenol, ccris 5843, zlchem 411, pubchem2135, acmc-1bc5w, 2,3,5,6tetrafluorophenol
PubChem CID 69858
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrafluorphenol
SMIL C1=C(C(=C(C(=C1F)F)O)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,3,5,6-Tetrafluorophenol
Smeltepunkt 28°C to 30°C
Kogepunkt 141°C to 143°C
Flammepunkt 79°C (174°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1911548
Opløselighedsinformation Partly miscible with water.
Formel vægt 166.07
Procent renhed 97%